Learn More
Thermo Scientific™ FastDigest NdeI
La enzima de restricción FastDigest NdeI reconoce los sitios CA^TATG y corta mejor a 37 °C en un periodo entre 5 y 15 minutos utilizando el tampón FastDigest universal (isoesquizómeros: FauNDI).
66.50€ - 1258.00€
Especificaciones
Sensibilidad a la metilación No es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación CpG
Enzima Nde I
Tampón compatible Tampón FastDigest/FastDigest Green 10X
Sensible a la inactivación del calor
Temperatura óptima de reacción 37 °C
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
10349709
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
FD0583
100 μl
66.50€
100 reacciones
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
10549500
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
FD0584
300 μl
172.00€
300 reacciones
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
11803843
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
FD0585
2 × 500 μl
1258.00€
1000 reacciones
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Descripción
Descripción
ADN lambda digerido con NdeI, agarosa al 0,7 %, 7 sitios de escisión
Las enzimas FastDigest son una línea avanzada de enzimas de restricción rápidas que presentan una actividad del 100 % en los tampones de reacción universales FastDigest y FastDigest Green.
El tampón universal permite la rápida digestión de ADN simple, doble o múltiple en un periodo de entre 5 y 15 minutos, por lo que no es necesario cambiar el tampón ni realizar pasos de limpieza de ADN posteriormente. Todas las enzimas de modificación del ADN, como el fragmento Klenow, la ligasa de ADN T4, las fosfatasas alcalinas y la ADN polimerasa T4, tienen una actividad del 100 % en el tampón FastDigest. Por lo tanto, las enzimas para aplicaciones posteriores se pueden añadir directamente a la mezcla de reacción FastDigest.
Para mayor comodidad, el tampón FastDigest Green incluye un reactivo de densidad y dos colorantes de seguimiento para la carga directa de productos de reacción de digestión en geles.
Los breves tiempos de incubación y la composición óptima del tampón universal FastDigest eliminan los efectos de la actividad estrella.
Características destacadas
  • Actividad del 100 % de todas las enzimas FastDigest en el tampón universal.
  • 100 % de compatibilidad del tampón con aplicaciones posteriores
  • Digestión completa en un periodo de entre 5 y 15 minutos
  • Carga directa en geles
  • Sin actividad estrella
  • 176 enzimas FastDigest disponibles
Especificaciones
Especificaciones
No es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación CpG
Tampón FastDigest/FastDigest Green 10X
37 °C
Enzima de restricción
FastDigest
65°C
Nde I
No
Clonación tradicional
5' protruding ends
Documentos
Product Certifications
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.