Learn More
Fisherbrand™ Guantes de examen de nitrilo Comfort
Elija un guante que ofrece mayor comodidad y sensibilidad táctil. Los guantes de nitrilo Fisherbrand™ Comfort no tienen talco ni látex y tienen un ajuste con reborde y dedos texturizados.
34.45€
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15662367
|
Fisherbrand™
|
XL |
34.45€
paquete de 180 Disponible descuento por volumen |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Ver productos alternativos » | |||||||||
Descripción
Elija un guante que ofrece mayor comodidad y sensibilidad táctil. Los guantes de nitrilo Fisherbrand™ Comfort no tienen talco ni látex y tienen un ajuste con reborde y dedos texturizados.
- Sin talco ni látex
- Ajuste, tacto y durabilidad excepcionales
- Ambidiestros con dedos texturizados y puño con reborde
- No estériles
- Longitud: 9.5 pulg (24 cm)
- Grosor: 3 mm (palma)
- Color: Azul lavanda
Información de órdenes
200 guantes empaquetados por caja; 10 cajas por paquete.
Certifications
QMS con certificación ISO 9001; con aprobación 510K para uso médico en EE. UU.
Compliance
Aprobado por la FDA 510(k) para uso médico.