Learn More
Falcon™ Matraces con tratamiento para cultivo de tejidos
Fabricados con poliestireno virgen ópticamente transparente para facilitar la visualización de la muestra o de las células. Los matraces tratados para cultivo de tejidos Corning™ Falcon™ cuentan con tratamiento para cultivo de tejidos de plasma con gas al vacío para garantizar una superficie de crecimiento homogénea.
Marca: Falcon™ 353138
Detalles adicionales : Peso : 6.30000kg
Descripción
- El apilamiento seguro proporciona estabilidad frente a derrames o vertidos accidentales
- Probadas como apirógenas a menos de 0,1 EU/ml
- Graduaciones volumétricas y parche de escritura
- Los tapones ventilados incorporan una membrana hidrófoba de 0,2 μm para un óptimo intercambio de gases
- El área de crecimiento y el volumen son nominales
Especificaciones
27,05 oz | |
800 mL | |
Para mejorar la adhesión y el crecimiento celular | |
30/Cs. | |
Rectangular | |
Estéril | |
Ventilado | |
Tratado con TC |
Polietileno | |
Poliestireno | |
En ángulo | |
5/Paq. | |
Tratado con TC | |
Rectangular | |
225 cm2 |
Exención de responsabilidad: Este producto no tiene por objeto mitigar la presencia de microorganismos en superficies o en el entorno, donde dichos organismos pueden ser perjudiciales para los seres humanos o el medio ambiente.