Learn More
Falcon™ Microplacas de poliestireno
Fabricadas con poliestireno virgen de cristal para una visibilidad óptima. Las microplacas de poliestireno Falcon™ están disponibles con superficies con tratamiento para cultivo de células o sin tratar.
Marca: Falcon™ 351143
Detalles adicionales : Peso : 5.32970kg
Descripción
Disponible con superficies tratadas para cultivo de tejidos y sin tratar. Fabricado con poliestireno virgen de cristal para una visibilidad óptima.
- Elija entre superficies tratadas para cultivo de tejidos o no tratadas
- La superficie de cultivo no tratada es más hidrófoba que la superficie para cultivo de tejidos y es similar a la superficie de una placa de Petri bacteriológica
- Esterilización mediante irradiación gamma
- El diseño de la tapa permite un apilamiento estable en la mesa de trabajo o en la incubadora
- Todas las placas (excepto 08-772-2A y 08-772-16) tienen una tapa de “laberinto” patentada que reduce la evaporación de los medios de los pocillos, lo que minimiza el riesgo de contaminación
- La faldilla larga y el borde serrado permiten un agarre más firme para la manipulación de placas
- Su claridad óptica excepcional permite la visualización de todas las monocapas celulares
- Los extremos para escritura mate proporcionan un área de escritura clara para una rápida identificación
- Todas las placas y tapas son adecuadas tanto para manipulación automatizada como manual
Especificaciones
3 x 4 | |
Cierre incluido | |
Plano | |
Transparente | |
Poliestireno | |
Estéril | |
Placa de Cultivo Celular | |
12 | |
Envueltas individualmente |
Transparente | |
Poliestireno | |
6 mL | |
3,8 cm2 | |
Rectangular | |
No tratado | |
1,5 a 2,2 mL | |
Tapa | |
50/Cajas de cartón |