Learn More
Falcon™ Pipetas serológicas, embalaje a granel
Las pipetas codificadas por colores facilitan la selección del tamaño correcto. Las pipetas serológicas Corning™ Falcon™ con embalaje a granel son ideales para el cultivo de tejidos o cualquier solución atóxica.
Marca: Falcon™ 357515
Detalles adicionales : Peso : 3.78000kg
Descripción
- Pipetas desechables de poliestireno para aplicaciones bacteriológicas, de cultivo tisular y de investigación
- Estéril
- Sin ARNasa/ADNasa
- Probadas como no citotóxicas y apirógenas a menos de 0,1 EU/ml
- Sin BSE/TSE
- Graduaciones negativas para obtener mayor capacidad
- Graduaciones inversas (excepto 1 ml)
- Pack con códigos de colores y marcas para una identificación fácil
- Tapón de poliéster para facilitar la prevención de los desbordamientos
- Precisión del ±2 % a volumen completo (a excepción de 1 y 2 ml)
Sistema de alineación de graduación
El sistema de alineación de la graduación de la pipeta es una manera rápida y sencilla de llevar las graduaciones a su línea de visión. Simplemente, abra o retire la parte superior del envase de la pipeta y alinee la pipeta antes de retirarla por completo de su envoltorio. Cuando retire la pipeta de su envase, las graduaciones deben estar siempre orientadas hacia usted.
Compliance
Calibradas para administración/soplado
Especificaciones
±3% | |
Poliestireno | |
Sí | |
7 ml | |
A granel | |
25 ml |
1,5% | |
Para el uso en cultivo de tejidos o cualquier solución no tóxica | |
0,25 ml | |
Estándar | |
Morado | |
Sí |