Learn More
Falcon™ Pipetas serológicas
Incorpora una impresión excepcionalmente nítida, oscura y fácil de leer con graduaciones inversas y negativas. Las pipetas serológicas Corning™ Falcon™ están envasadas individualmente en el envase termoformado completamente de plástico Advantage™.
Marca:  Falcon™ 356521
Detalles adicionales : Peso : 5.39000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11513630
  • 241.40€ / paquete de 1000
Fecha estimada de envío: 05-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Pipetas desechables de poliestireno para aplicaciones bacteriológicas, de cultivo tisular y de investigación
  • Estéril
  • Sin ARNasa/ADNasa
  • Probadas como no citotóxicas y apirógenas a menos de 0,1 EU/ml
  • Sin BSE/TSE
  • Graduaciones negativas para obtener mayor capacidad
  • Graduaciones inversas (excepto 1 ml)
  • Pack con códigos de colores y marcas para una identificación fácil
  • Tapón de poliéster para facilitar la prevención de los desbordamientos
  • Precisión del ±2 % a volumen completo (a excepción de 1 y 2 ml)
Sistema de alineación de graduación
El sistema de alineación de la graduación de la pipeta es una manera rápida y sencilla de llevar las graduaciones a su línea de visión. Simplemente, abra o retire la parte superior del envase de la pipeta y alinee la pipeta antes de retirarla por completo de su envoltorio. Cuando retire la pipeta de su envase, las graduaciones deben estar siempre orientadas hacia usted.
Compliance
Calibradas para administración/soplado
Especificaciones
Especificaciones
±3%
1,5%
0,4 ml
Estándar
0,03 oz
1 ml
Para el suministro
Poliestireno
0,01 mL
1000/caja
En envase individual
Amarillo
Pipeta serológica