Learn More
Falcon™ Tubos de polipropileno de fondo redondo
Fabricados con polipropileno para ofrecer una excelente resistencia química y térmica. Los tubos de polipropileno con fondo redondo Corning™ Falcon ™ se prueban para resistir una centrifugación de 3000 x g.
121.98€ - 158.36€
Especificaciones
Color del tapón | Natural |
---|---|
Material del cierre | Polietileno |
Color | Transparente |
Descripción | 3.000 x G |
Material | Polipropileno |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Longitud (métrico) | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Longitud (métrico) | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10384641
|
Falcon™
352006 |
14 ml | 100 mm | Envasadas individualmente |
158.36€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10314791
|
Falcon™
352063 |
5 ml | 75 mm | 25/pack; 500/caja |
126.71€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10110101
|
Falcon™
352059 |
14 ml | 100 mm | 25/paq.; 500/caja |
133.07€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12338749
|
Falcon™
352059 |
14 ml | 100 mm | 25/paq.; 500/caja |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
- Todos los tubos de polipropileno de 17 × 100 mm tienen graduaciones impresas de 0,5 a 14 ml en incrementos de 0,5 ml
- Incluyen parche de escritura blanco resistente a los disolventes Muy mencionados en procedimientos y protocolos de laboratorio publicados (p. ej., Molecular Cloning, 2nd ed., T. Maniatis et al.)
- Disponibles con tapón a presión de alta resistencia, duradero y de posición doble para un fácil manejo; con tapón de rosca o sin tapón
- Todos los tamaños se suministran estériles; el tamaño de 12 × 75 mm sin tapón también está disponible como no estéril Envases individuales que utilizan materiales de envasado de tipo médico y permiten el acceso aséptico
Información de órdenes
También hay disponibles tapones a presión por separado
Especificaciones
Natural | |
Transparente | |
Polipropileno | |
Estéril | |
Tubo de ensayo |
Polietileno | |
3.000 x G | |
Sí | |
Tapón a presión |