Learn More
Falcon™ Pipetas serológicas de poliestireno desechables
Incorpora una impresión excepcionalmente nítida, oscura y fácil de leer con graduaciones inversas y negativas. Las pipetas serológicas de poliestireno desechables Corning™ Falcon™ están envasadas individualmente en el envase termoformado completamente de plástico Advantage™.
Marca: Falcon™ 357521
Detalles adicionales : Peso : 4.49100kg
Descripción
- Pipetas desechables de poliestireno para aplicaciones bacteriológicas, de cultivo tisular y de investigación
- Estéril
- Sin ARNasa/ADNasa
- Probadas como no citotóxicas y apirógenas a menos de 0,1 EU/ml
- Sin BSE/TSE
- Graduaciones negativas para obtener mayor capacidad
- Graduaciones inversas (excepto 1 ml)
- Pack con códigos de colores y marcas para una identificación fácil
- Tapón de poliéster para facilitar la prevención de los desbordamientos
- Precisión del ±2 % a volumen completo (a excepción de 1 y 2 ml)
Sistema de alineación de graduación
El sistema de alineación de la graduación de la pipeta es una manera rápida y sencilla de llevar las graduaciones a su línea de visión. Simplemente, abra o retire la parte superior del envase de la pipeta y alinee la pipeta antes de retirarla por completo de su envoltorio. Cuando retire la pipeta de su envase, las graduaciones deben estar siempre orientadas hacia usted.
Especificaciones
±3% | |
Apirógeno, ISO 9001: 2000, FDA, 820 CFR | |
Poliestireno | |
Para el uso en cultivo de tejidos o cualquier solución no tóxica | |
0,01 mL | |
1000/caja | |
±2% | |
Amarillo | |
Pipeta serológica |
Sí | |
1,5% | |
Estéril | |
Sí | |
0,4 ml | |
Estándar | |
Envoltorio individual de plástico-papel | |
1 ml | |
Sí |