Learn More
Falcon™ Raspadores de células
Diseñados para proporcionar la máxima accesibilidad a las superficies de crecimiento. Los raspadores de células Corning™ Falcon™ ofrecen una excelente capacidad de raspado con placas de Petri, placas y matraces.
225.00€ - 378.74€
Especificaciones
N.° por paquete | 1/Paq. |
---|---|
N.º por caja | 100/caja |
Tipo de producto | Raspador de células |
Incluye | Hoja de TPE conforme y mango rígido de poliestireno estriado |
Esterilidad | Estéril |
Código de producto | Marca | Longitud de la hoja (métrico) | Longitud del mango (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud de la hoja (métrico) | Longitud del mango (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10019140
|
Falcon™
353085 |
1,8 cm | 18 cm |
225.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10750125
|
Falcon™
353089 |
3 cm | 25 cm |
378.74€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10069170
|
Falcon™
353087 |
3 cm | 40 cm |
274.21€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10707441
|
Falcon™
353086 |
1,8 cm | 25 cm |
255.92€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Adecuados para utilizarse con una gran variedad de recipientes de cultivo
- La hoja de elastómero termoplástico (TPE) de gran compatibilidad gira para permitir varios ángulos con el fin de retirar las células de toda la superficie de crecimiento
- El mango de poliestireno estriado ofrece una rigidez mayor para mejorar el control al raspar las células
- La junta flexible entre la hoja y el mango mejora la facilidad del acceso al cuello de los matraces o los frascos con forma cilíndrica
- Disponible en cuatro tamaños para adaptarse a varias necesidades de laboratorio.
- Preesterilizados y envasados individualmente con envase con cierre de tipo desplegable de estilo médico
Información de órdenes
Preesterilizados y envasados individualmente con envase con cierre de tipo desplegable de estilo médico
Especificaciones
1/Paq. | |
Raspador de células | |
Estéril |
100/caja | |
Hoja de TPE conforme y mango rígido de poliestireno estriado |