Learn More
Falcon™ Tubos cónicos para centrífuga de 50 ml
Probados para resistir la centrifugación de 16,000 de FCR en un rotor totalmente compatible con agua a temperatura ambiente. Los tubos para centrífuga cónicos de 50 ml Corning™ Falcon™ son ideales para la centrifugación de células, la sedimentación y la separación mediante gradientes de densidad.
199.72€ - 223.26€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ISO 9001:2000, FDA, CFR |
---|---|
Color del tapón | Azul |
Diámetro exterior (imperial) | 1,2 in |
Color | Transparente |
Capacidad (métrico) | 50 ml |
Includes: Tapones de rosca de parte superior plana de polietileno de color azul de 33 mm (con rosca para encajar únicamente en tubos Corning Falcon).
Código de producto | Marca | Material | RCF máx. | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Material | RCF máx. | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10788561
|
Falcon™
352070 |
Polipropileno | 16.000 x g | Bolsa |
199.72€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10203001
|
Falcon™
352098 |
Polipropileno | 16.000 x g | Gradilla |
223.26€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12716688
|
Falcon™
352098 |
Polipropileno | 16.000 x g | Gradilla |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
Adecuados para aplicaciones de biología molecular, como la concentración de bacterias para el aislamiento de ADN, la purificación y la precipitación de ácidos nucleicos, el almacenamiento de muestras (temperatura ambiente hasta – 80 °C) y la centrifugación de precipitados.
- Superficie hidrófoba y biológicamente inerte para una buena recuperación de células o proteínas
- Graduaciones en color azul oscuro en incrementos de 5 ml
- Área de escritura blanca resistente a disolventes
- Esterilizados por irradiación
Polipropileno clarificado
- Resistentes a alcoholes y disolventes orgánicos suaves (no recomendados para procedimientos de extracción)
- Pared translúcida para una fácil visualización
- Estables de – 80 °C a + 121 °C (de – 112 °F a + 250 °F)
- Resisten fuerzas centrífugas de hasta 16,000 × g de RCF
Información de órdenes
Disponible en bolsas o en gradillas de poliestireno reciclables de 25, en cajas de 500.
Compliance
Fabricación según la norma ISO 9001: Norma 2000 y normativa de sistemas de calidad de la FDA, capítulo 1, título 21, sección 820 de CFR.
Especificaciones
ISO 9001:2000, FDA, CFR | |
1,2 in | |
50 ml | |
Para el aislamiento del ADN, purificación y precipitación de ácidos nucleicos, aplicaciones de centrifugación de células | |
Estéril | |
115 mm | |
Cónicos | |
30 mm | |
16.000 x g |
Azul | |
Transparente | |
Polipropileno | |
500 | |
Cónicos | |
1,69 oz | |
Punto de rotulación blanco | |
Tubo para centrífuga |