Learn More
Falcon™ Tubos cónicos para centrífuga de 15 ml
Probados para resistir la centrifugación a 12 000 de RCF (polipropileno) o 1800 de RCF (poliestireno) en un rotor totalmente compatible con agua a temperatura ambiente. Los tubos para centrífuga cónicos de 15 ml Corning™ Falcon™ son ideales para la centrifugación de células, la sedimentación y la separación mediante gradientes de densidad.
132.90€ - 202.44€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2000, FDA, CFR
Color del tapón Azul
Diámetro exterior (imperial) 0,7 in
Color Transparente
Capacidad (métrico) 15 ml
Ver más especificaciones
Includes: Tapas abovedadas de rosca de color azul (con rosca para encajar únicamente en tubos Corning Falcon). 14-959-53A incluye una gradilla.
Productos 5
Código de producto Marca Material RCF máx. Envase Para utilizar con Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Material RCF máx. Envase Para utilizar con Precio Cantidad y disponibilidad  
11507411
Ver documentos Detalles de la promoción
Falcon™
352196
Polipropileno 12.000 x g A granel, incluye un rack Para el aislamiento del ADN, purificación y precipitación de ácidos nucleicos, aplicaciones de centrifugación de células
132.90€
paquete de 500
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
10263041
Ver documentos Detalles de la promoción
Falcon™
352095
Poliestireno 1800 x g A granel Para exactitud volumétrica, esterilidad, pirogenicidad, procesamiento de líquido aséptico
177.15€
paquete de 500
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
10773501
Ver documentos Detalles de la promoción
Falcon™
352096
Polipropileno 12.000 x g A granel Para el aislamiento del ADN, purificación y precipitación de ácidos nucleicos, aplicaciones de centrifugación de células
195.84€
paquete de 500
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
10468502
Ver documentos Detalles de la promoción
Falcon™
352099
Poliestireno 1800 x g Gradilla Para el aislamiento del ADN, purificación y precipitación de ácidos nucleicos, aplicaciones de centrifugación de células
202.44€
paquete de 500
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10136120
Ver documentos Detalles de la promoción
Falcon™
352097
Polipropileno 12.000 x g Gradilla Para el aislamiento del ADN, purificación y precipitación de ácidos nucleicos, aplicaciones de centrifugación de células
194.00€
paquete de 500
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Adecuados para aplicaciones de biología molecular, como la concentración de bacterias para el aislamiento de ADN, la purificación y la precipitación de ácidos nucleicos, el almacenamiento de muestras (temperatura ambiente de – 4 a + 60 °C) y la centrifugación de precipitados.
  • Sin ADNasa/ARNasa
  • Las graduaciones en azul oscuro en incrementos de 0,5 ml son visibles con muestras claras o turbias
  • Área de escritura blanca resistente a disolventes
  • Esterilización mediante irradiación gamma, apirógeno
  • Las tapas abovedadas de rosca de 20 mm de HDPE azules suministradas ofrecen un cierre hermético de circunferencia completa
Polipropileno clarificado
  • Resistente a alcoholes y disolventes orgánicos suaves (no recomendado para procedimientos de extracción)
  • Pared translúcida para facilitar la visualización
  • Estable entre los - 80° y los 121 °C
  • (Soporta fuerzas centrífugas de hasta 12.000 x g RCF)
Poliestireno
  • Ópticamente transparente para facilitar la visualización de las muestras
  • Estable entre los 4° y 60° C (39° a 140 °F)
  • Aptos para fuerzas centrífugas de hasta 1800 x g RCF
Información de órdenes
Disponibles en bolsas o en gradillas de poliestireno.
Compliance
Fabricados según la norma ISO 9001:2000 y la normativa de sistemas de calidad de la FDA, capítulo 1, título 21, sección 820 de CFR.Dispositivo médico de clase I.
Especificaciones
Especificaciones
ISO 9001:2000, FDA, CFR
0,7 in
15 ml
Estéril
120 mm
Cónicos
17 mm
Tubo para centrífuga
Azul
Transparente
500
Cónicos
0,507 oz
Punto de rotulación blanco