Learn More
3M™ Pantalla facial serie 5, acetato incoloro con protección de barbilla
Las pantallas faciales 3M™ serie 5 son una gama de pantallas faciales de policarbonato, acetato y malla, certificadas según EN 166:2001 y EN 1731:2006, y diseñadas para proteger contra el impacto de partículas a alta velocidad y otros peligros industriales o forestales.
Marca: 3M™ 7100212096
245.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22912" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.10000kg
Descripción
- Todas las pantallas faciales transparentes 3M™ serie 5 cuentan con la certificación EN 166 y están diseñadas para ofrecer protección contra diversos peligros industriales, incluidas partículas de alta velocidad, radiación ultravioleta e infrarroja, luz de soldadura secundaria, salpicaduras de líquidos o salpicaduras de metal fundido.
- Todas las pantallas faciales de malla 3M™ serie 5 cuentan con la certificación EN 1731:2006 y están diseñadas para ofrecer protección para los ojos y la cara contra virutas de madera y ramitas que vuelan, a la vez que permiten una visión sin niebla y una mayor ventilación cuando se trabaja en condiciones extenuantes al aire libre.
- Nuestra gama de pantallas faciales de policarbonato transparentes, verdes y chapadas en oro tienen revestimientos antivaho y se ofrecen en diseños de cara plana y curva. Son de clase óptica 1 y todas las pantallas de la serie 5 ofrecen protección contra partículas a alta velocidad de energía media (120 m/s), grado B, excepto la 5A-CP que ofrece protección contra partículas de baja energía (45 m/s), grado F.
- Excepto las 5XG-IR5 y 5A-CP, todas las pantallas faciales transparentes y de malla 3M™ serie 5 están diseñadas para adaptarse a los cascos 3M™ G500 y a las series de cascos G3000 y G3501 utilizando el sistema de montaje de pantallas faciales 3M™ V5. Las pantallas faciales de malla 3M™ serie 5 y las pantallas faciales transparentes 5F-11 y 5E-11 también están diseñadas para adaptarse a 3M™ SecureFit™ serie 5 utilizando el sistema de montaje de pantallas faciales U5B. La función de encaje a presión facilita y agiliza la conexión de las pantallas faciales al soporte. Todas las pantallas faciales de la serie 5 son compatibles con las gafas de seguridad integradas en el casco 3M™ V9, las orejeras 3M™ PELTOR™ y los auriculares de comunicación.
- La pantalla reflectante de calor (IR) 5XG-IR5 está diseñada para adaptarse al casco 3M™ G3501 con sistema de montaje de pantalla facial V5.
Especificaciones
Anti-fog | |
Faceshield | |
Reusable | |
Steel Mesh |
None | |
Polycarbonate | |
Acetate | |
None |