Learn More
Thermo Scientific™ Sulfo-NHS-LC-biotina EZ-Link™
La biotina sulfo-NHS-LC Thermo Scientific™ EZ-Link™ es un reactivo de biotinilización soluble en agua y de longitud intermedia para el etiquetado de anticuerpos, proteínas y otras moléculas que tienen aminas primarias.
Marca: Thermo Scientific™ 21335
395.20 EUR hasta el 2024-06-30
Use el código promocional "21742" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : CAS : 127062-22-0 Peso : 1.81440kg
Descripción
La biotina sulfo-NHS-LC Thermo Scientific™ EZ-Link es un reactivo de biotinilización soluble en agua y de longitud intermedia para el etiquetado de anticuerpos, proteínas y otras moléculas que tienen aminas primarias.
- Etiquetado de proteínas: biotinilado de anticuerpos que facilita la inmovilización, purificación o detección mediante sondas o resinas de estreptavidina
- Etiquetado de la superficie celular: biotinilado únicamente de proteínas superficiales de células completas, ya que el reactivo con carga negativa no penetra en las membranas celulares
- Reactiva a aminas: reacciona con aminas primarias (-NH2), como cadenas laterales de lisina o el extremo amino de los polipéptidos
- Soluble: el grupo sulfo-NHS cargado aumenta la solubilidad en agua del reactivo en comparación con los compuestos de éster de N-hidroxisucinimida (NHS) corrientes
- Irreversible – forma de enlaces amida permanentes; el agente separador no se puede escindir
- Longitud media: el brazo del separador (longitud total añadida al objetivo) es de 22,4 angstroms; proporciona un equilibrio excelente entre la longitud adecuada (repulsión estérica mínima para la unión de biotina) y la masa discreta
Especificaciones
Sulfo-NHS-LC-biotina EZ-Link | |
100 mg | |
EZ-Link™ | |
Amina | |
DMF (dimetilformamida), DMSO (dimetilsulfóxido), agua | |
Longitud media |
Sulfo-NHS-LC-biotina | |
Almacenar desecado a -20 °C. Se envía a temperatura ambiente | |
Impenetrable en células | |
Éster activo, sucinimidilo éster, éster Sulfo-NHS | |
Biotina | |
Biotinas y análogos |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.