Learn More
Lenz Laborglasintrumente Extractors for Solids
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
260.02€ - 367.61€
Especificaciones
Material | Vidrio de borosilicato 3.3 |
---|---|
Lateral de la junta cónica estándar | NS 45/40 |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10060521
|
Lenz Laborglasintrumente
05431049 |
250 mL |
367.61€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10356121
|
Lenz Laborglasintrumente
05431031 |
70 mL |
260.02€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10488402
|
Lenz Laborglasintrumente
05431037 |
100 mL |
264.68€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Extractor head with glass thimbles for solids
- Made of DURAN™ tubing
- Dimroth condenser (details on page 71)
- With thread GL 14
- Round bottom flask
Especificaciones
Vidrio de borosilicato 3.3 | |
NS 45/40 |