Learn More
Lenz Laborglasintrumente Extractors Acc. to Thielepape
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
325.42€ - 508.80€
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10070531
|
Lenz Laborglasintrumente
05370043 |
250 mL |
467.46€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10306221
|
Lenz Laborglasintrumente
05370049 |
500 mL |
508.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10644202
|
Lenz Laborglasintrumente
05370025 |
100 mL |
325.42€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Extractor head with extraction thimbles (porosity: 0)
- Made of DURAN™ tubing
- Dimroth condenser with thread GL 14
- Round bottom flask
Especificaciones
0 |