Learn More
Lenz Laborglasintrumente Extractors Acc. to Knöfler-Böhm
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
347.26€ - 671.40€
Código de producto | Marca | Junta cónica estándar inferior | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Junta cónica estándar inferior | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10151951
|
Lenz Laborglasintrumente
05375025 |
NS 29/32 | 30 mL |
347.26€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10204011
|
Lenz Laborglasintrumente
05375043 |
NS 45/40 | 150 mL |
435.77€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10214011
|
Lenz Laborglasintrumente
05375049 |
NS 45/40 | 250 mL |
482.83€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10766761
|
Lenz Laborglasintrumente
05375058 |
NS 60/46 | 500 mL |
671.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- The complete apparatuses are consisting of: Jacketed extractor head made of DURAN™ tubing, Dimroth condenser (details on page 71)
- With thread GL 14
- Made of DURAN™ tubing
- Round bottom flask
Especificaciones
Vidrio Duran |