Learn More
Lenz Laborglasintrumente Extractor Heads for Specific Heavy Solvents
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
247.30€ - 392.31€
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10654582
|
Lenz Laborglasintrumente
05433137 |
100 mL |
247.30€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10151471
|
Lenz Laborglasintrumente
05433149 |
250 mL |
324.36€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10661702
|
Lenz Laborglasintrumente
05433158 |
500 mL |
392.31€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- For the extraction of liquids with specific heavy solvents
- With insert filter (porosity: 0)
- Made of DURAN™ tubing
Especificaciones
Frita P0 |