Learn More
Thermo Scientific™ Punta de micropipeta con filtro de barrera para aplicaciones especiales de longitud extendida ART™, 200 μL
Realice aplicaciones con exactitud y uniformidad con estas puntas de pipeta para especialidades que se cierran cuando se exponen a posibles contaminantes.
Marca: Thermo Scientific™ 2160P
137.80 EUR hasta el 2024-06-28
Use el código promocional "21649" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.20600kg
Descripción
Perform applications consistently and accurately by using Thermo Scientific™ ART™ Barrier Specialty Pipette Tips, which seal when exposed to potential contaminants, trapping them inside the barrier. ART barrier specialty tips are designed to aid in pipetting for a variety of applications. Extended length, Thermo Scientific™ REACH™ tips provide an extra level of contamination control.
Características:
- Las puntas estériles son ADNasa, ARNasa, ADN, ATP, inhibidor de PCR y sin endotoxinas
- Disponibles en diferentes opciones de envasado, estériles y no estériles
- Fabricadas conforme a los más altos estándares de calidad del sector
Diseñadas para ayudar en el pipeteo para una gran variedad de aplicaciones:
Longitud extendida para evitar la contaminación impidiendo que el eje de la pipeta entre en el recipiente de la muestra
Carga de gel para geles de agarosa o acrilamida
Amplio orificio genómico para ADN genómico, estirpes celulares frágiles y otros materiales viscosos
Disolvente seguro para ácidos, bases y disolventes orgánicos agresivos
Compatible con:
Las puntas de pipeta SoftFit™, que proporcionan un pipeteo uniforme y preciso con pipetas multicanal
Las puntas de pipeta de diseño ergonómico, que deben utilizarse con las pipetas Gilson™ Pipetman™ y Thermo Scientific™ Finnpipettete™ Focus
Especificaciones
ART XLP 200, con filtro, estéril | |
Sí | |
Natural | |
3,59 in | |
Sin ADNasa, ARNasa, ADN, ATP, inhibidor de PCR ni endotoxinas | |
Longitud extendida | |
ART |
200 µl | |
Estériles | |
ART XLP 200 | |
9.12 cm | |
Gradilla | |
Compatibilidad universal | |
Estériles y preparados para PCR |