Learn More
Cytiva Casete de exposición para pantalla no montada
Protege la pantalla de la luz durante la exposición a la muestra.
474.00€ - 708.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Pantalla no montada |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Exposición a la luz |
Código de producto | Marca | Dimensions (LxW) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensions (LxW) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15824182
|
Cytiva
29175523 |
20 x 25 cm |
474.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15834182
|
Cytiva
29175524 |
35 x 43 cm |
708.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Para usar con pantallas no montadas (no incluidas).
- Protege la pantalla de la luz durante la exposición.
Especificaciones
Pantalla no montada | |
Exposición a la luz |