Learn More
Koettermann™ Banco para balanza Exploris™
Diseñado para atenuar las vibraciones externas.
Marca: Koettermann™ 509-00001
Detalles adicionales : Peso : 10.00000kg
Descripción
- Balanza independiente
- Atenúa las vibraciones externas
- Gran masa, instalación con amortiguación de oscilaciones
- Plataforma de balanzas de vibraciones bajas
- Bloque de la balanza separado mecánicamente del bastidor exterior del banco para balanzas
- Las vibraciones causadas por el impacto no se transfieren directamente al bloque de la balanza
Especificaciones
60 × 90 × 75 cm | |
Banco para balanza |