Learn More
Gibco™ ExpiSf9™ Cells
Las células ExpiSf9™ de Gibco™ son un derivado no desarrollado de las células de insectos Sf9 que se han adaptado para el crecimiento de suspensión de alta densidad en el medio ExpiSf CD.
Marca: Gibco™ A35243
702.10 EUR hasta el 2024-06-28
Use el código promocional "21649" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.01200kg
Descripción
- Permiten un rendimiento para la expresión de proteínas uniforme durante más de 20 ciclos después de la descongelación
- Le permiten obtener rendimientos de tres veces más proteína por litro que otras células de insectos del cultivo infectado con baculovirus como parte del sistema de expresión ExpiSf
- Logre densidades celulares máximas de 2x107 células por ml en el medio ExpiSf CD
- Demuestran una recuperación rápida después de la descongelación y tiempos de duplicación de aproximadamente 24 horas
- Consiga un crecimiento de alto rendimiento en varios volúmenes de cultivo de a partir de 4 ml en placas de pocillos profundos con hasta >3 l en matraces de agitación
Las células ExpiSf9 son un componente central del sistema de expresión ExpiSf. Las células congeladas se suministran en un vial que contiene 1,5 ml de células a 1 x 107 células viables/ml en el medio ExpiSf™ CD y dimetilsulfóxido (DMSO) al 7,5 %. Las células deben descongelarse en el medio ExpiSf™ CD. Las células se suelen cultivar en matraces de agitación en una plataforma de agitación en una incubadora de cultivo celular no humidificada y sin CO2. No se recomienda el cultivo de células ExpiSf9 en formato adherente para cultivos rutinarios.
Especificaciones
1 vial (volumen de 1,5 ml a 1,0 x 107 células/ml), almacenar en nitrógeno líquido en fase vapor | |
Célula de insecto | |
S. frugiperda, Spodoptera frugiperda | |
Células de insectos |
Sf9, SFM adaptado | |
Cultivos celulares en suspensión | |
ExpiSf9™ | |
Hielo seco |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.