Learn More
Gibco™ Expi293F™ Cells
Las células humanas Expi293F™ se derivan de la línea celular 293 y son un componente básico del sistema de expresión Expi293™.
Marca:  Gibco™ A14528
3230.16 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.60000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 13479756
  • 4845.00€ / 6 ml
En stock
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Las células humanas Expi293F™ se derivan de la línea celular 293 y son un componente básico del sistema de expresión Expi293™.
  • Las células se mantienen en un cultivo de suspensión y crecerán a alta densidad en el medio de expresión Expi293™.
  • Las células Expi293F™ son altamente transfectables y generan rendimientos de proteínas superiores en comparación con las líneas celulares 293 estándar en la expresión de proteínas transitorias.
  • Las células congeladas se suministran en un vial que contiene 1 ml de células a 1 x 107 células viables/ml en el medio de expresión Expi293™ y dimetilsulfóxido (DMSO) al 10 %.
  • Las células se deben descongelar directamente en el medio de expresión Expi293™.
  • El paquete múltiple de seis viales elimina la necesidad de ampliar y reabastecer las células en el laboratorio.
  • Las células se han cultivado normalmente en matraces sobre una plataforma para agitadores en una incubadora de cultivo celular humidificado con CO2.
  • Sin embargo, los cultivos se pueden ampliar desde volúmenes de 10 l en biorreactores.
  • La recolección de proteínas se puede realizar en un periodo de 2 a 7 días después de la transfección, en función de la proteína expresada.
  • Para la expresión de anticuerpos recombinantes, la recolección se realiza normalmente de 5 a 7 días después de la transfección.
  • No hay necesidad de un suplemento de medio de cultivo o dispensación en lotes durante la expresión.
Especificaciones
Especificaciones
1 x 107 células/ml, almacenar en nitrógeno líquido
Riñón (embrionario)
Crioconservado
Medio de expresión Expi293™
Expi293™
6 x 1 mL
Expi293F™
Cultivos celulares en suspensión
Humano
1 x 107
Células 293-F
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.