Learn More
Fisherbrand™ Termómetro Excursion Trac
Utilice este termómetro para controlar las temperaturas en refrigeradores, congeladores, baños de agua, termobloques e incubadoras. Los termómetros Fisherbrand™ Traceable™ Excursion Trac trabajan con intervalos de tiempo definidos por el usuario.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.39600kg
Descripción
- Cumple con los requisitos actuales de los CDC para el almacenamiento y control de vacunas
- La estructura cíclica de la memoria mantiene guardadas las 525 600 lecturas de temperatura más recientes
- Smart-Alarm™ cuenta con una alarma visual/auditiva que mantiene la alarma incluso si la unidad vuelve a las condiciones de no alarma
- Almacena hasta 10 eventos de alarma únicos
- La memoria se puede borrar desde la unidad después de descargar los datos a una memoria USB
- Recuperación de datos sin complicaciones. La unidad puede permanecer en uso al descargar y analizar datos
- Indicadores de estado: batería baja, memoria llena, transferencia de datos USB y alarma activa