Learn More
METTLER TOLEDO™ Balanzas analíticas Excellence XSR
Las balanzas analíticas METTLER TOLEDO™ Excellence XSR simplifican los procesos de pesaje y ofrecen años de resultados precisos.
12224.13€ - 19376.06€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | GLP, ISO 9001, UL, CSA |
---|---|
Tipo de conexión | USB, LAN, PS/2, RS232 compatible |
Tipo de pantalla | Color TFT Touchscreen |
Incluye | Balance, power cable, user manual, production certificate, declaration of conformity, ErgoClip basket, SmartPrep (2), tweezers, spatula (2), brush |
Material | Die-cast Aluminum |
Código de producto | Marca | Modelo | Capacidad | Legibilidad | Tiempo de estabilización | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Capacidad | Legibilidad | Tiempo de estabilización | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
15959397
|
METTLER TOLEDO™
30355059 |
XSR105 | 120 g | 0,01 mg | 3 s |
12224.13€
1 unidad |
Fecha estimada de envío: 09-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
15909417
|
METTLER TOLEDO™
30355435 |
XSR105DU | 41, 120 g | 0,01, 0,1 mg | 3,5 s |
19376.06€
1 unidad |
Fecha estimada de envío: 09-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
15929427
|
METTLER TOLEDO™
30355500 |
XSR204 | 220 g | 0,1 mg | 1,5 s |
14760.00€
1 unidad |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
Descripción
Las balanzas analíticas XSR, sucesoras de las balanzas analíticas XS, ofrecen una gran precisión de pesaje y presentan funciones prácticas que permiten al operador cumplir los flujos de trabajo de pesaje sin problemas. Sus características, como el plato de pesaje SmartGrid, las puertas automatizadas y el protocolo de resultados, simplifican las tareas de pesaje rutinarias y reducen el estrés y las tensiones del pesaje.
Los métodos integrados permiten realizar las tareas de pesaje diarias.Desarrolle y guarde el método de pesaje e inícielo directamente desde la ventana de método.StatusLight™ comprueba que se cumplen todas las condiciones para el pesaje correcto para garantizar que los resultados son fiables
Resultados precisos
- Ajuste interno avanzado proFACT
- Preparado para ionizador compacto (con soporte)
Funcionamiento eficaz
- Pantalla táctil en color (compatible con uso de guantes)
- ErgoClip para dosificación directa
- Preparado para ErgoSens
- Guía de dosificación SmartTrac
- Plato de pesaje SmartGrid
- Protocolo de resultados
- Almacenamiento de métodos
- Puertas laterales del cortavientos automáticas
Control de calidad
- Función de advertencia de peso mínimo
- Luz de balanza preparada
- Control de nivel:Advertencia de nivel con guía gráfica de nivelación
- Perfiles de tolerancia
- Protección por contraseña
- Historial de ajustes y pruebas rutinarias
Proceso sin fisuras
- Preparado para LabX
- Preparado para Calibry
- Múltiples puertos para una conectividad y exportación de datos sencillas:4 USB, 1 LAN
Especificaciones
GLP, ISO 9001, UL, CSA | |
Color TFT Touchscreen | |
Die-cast Aluminum | |
14.6 in. | |
18.1 in. | |
110/230 V 50/60 Hz |
USB, LAN, PS/2, RS232 compatible | |
Balance, power cable, user manual, production certificate, declaration of conformity, ErgoClip basket, SmartPrep (2), tweezers, spatula (2), brush | |
53 cm | |
37 cm | |
46 cm |