Learn More
Adaptador de placa de platina EVOS™
Adaptador de placa de platina EVOS™
Marca: Invitrogen AMEP4692
Detalles adicionales : Peso : 2.00000kg
Descripción
El adaptador de platinas EVOS™ está diseñado para instalarse en la platina EVOS™ con una abertura de 160 x 110 mm. Este adaptador admite los modelos de soportes para recipientes del AMEPVH001 al AMEPVH018 para una alineación precisa de las muestras. Con un ajuste cómodo y seguro, pero de cambio fácil y rápido, la combinación de platina/adaptador facilita y agiliza la adquisición de imágenes de muestras en toda una serie de soportes para recipientes.Para conocer otras opciones, consulte la Guía de EVOS™ para platinas y soportes de recipientes.
Descubra toda la línea EVOS™ de accesorios y sistemas de adquisición de imágenes..
Especificaciones
Adaptador, placa de platina | |
Adaptador de placa de platina EVOS™, dimensiones de la sujeción 128,2 × 86,2 mm (L x An), con un ajuste adecuado y seguro, uso con el sistema de adquisición de imágenes en color EVOS™ FL, el sistema de adquisición de imágenes EVOS™ FL, el sistema de adquisición de imágenes EVOS™ XL, adquisición de imágenes celulares | |
Sistema de imágenes a color EVOS™ FL, sistema de imágenes EVOS™ FL, sistema de imágenes EVOS XL™ | |
1 soporte |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.