Learn More
Thermo Scientific™ Evolution™ Smart Thermostatted Linear 8-Cell Changer Accessory
Posicione con precisión hasta ocho muestras con el Thermo Scientific™ Evolution™ Smart Thermostatted Linear 8-Cell Changer Accessory
498.00€ - 3600.00€
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10688508
|
Thermo Scientific™
840-219000 |
Cambiador lineal de 8 celdas con termostato Smart |
3600.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10429438
|
Thermo Scientific™
840-214600 |
Buje para sonda de temperatura y sonda Buje externo con tomas para hasta 8 sondas de temperatura |
2250.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
12200789
|
Thermo Scientific™
840-219500 |
Temperature Probe |
498.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Posicione con precisión hasta ocho muestras con el Thermo Scientific™ Evolution™ Smart Thermostatted Linear 8-Cell Changer Accessory para los espectrofotómetros Thermo Scientific™ Evolution™ serie 200 y Thermo Scientific™ Evolution™ 300. La termostatización, cuando es necesaria, se lleva a cabo con un flujo de agua de un baño de recirculación de agua controlado por la temperatura externa.
Aproveche al máximo las capacidades del espectrofotómetro:
- Medición automática de hasta 8 muestras
- Medición automática de estándares para mediciones de aseguramiento y control de la calidad
- Medición de reacciones cinéticas multicubeta
Características:
- Intervalo de temperatura: de - 10 a 100 °C
- Mecanismo portacubetas de precisión que sostiene de forma segura hasta 8 celdas de paso óptico de 10 mm estándar
- Alineación y reconocimiento automáticos
- Sistema de transporte de células de precisión que ofrece un funcionamiento silencioso y un posicionamiento preciso
- Conexiones sencillas para el control de la temperatura de los líquidos en circulación
- Bandeja de recogida y drenaje que recoge las fugas de las muestras
- Completo control del software con Thermo Scientific™ INSIGHT™ Software en Evolution 200 y Thermo Scientific™ VISIONpro™ Software en Evolution 300
Configuraciones:
- Uso en la posición de las muestras de Evolution 200/300 (solamente)
Opciones:
- Paquete del recirculador para el control de la temperatura
- Sondas de temperatura adecuadas para el control de la temperatura
NOTA: No se recomiendan las aplicaciones de microceldas y semimicroceldas con este accesorio