Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Matraz de evaporación
Especialmente para su uso en rotavapores. Los matraces de evaporación Lenz Laborglasinstrumente™ se pueden utilizar para crear soluciones o para contener, recopilar o medir productos químicos y se han fabricado con vidrio duradero DURAN™.
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ B0260481
Detalles adicionales : Peso : 0.11700kg
Descripción
- With inscription label
- Available in a range of capacities
- Center neck
Especificaciones
250 ml |