Learn More
Fisherbrand™ Bandejas y contenedores para hielo de espuma EVA con tapas
Las bandejas y contenedores para hielo de espuma EVA Fisherbrand™ con tapas proporcionan un excelente aislamiento para cualquier aplicación criogénica de sobremesa, sin complicaciones.
45.00€ - 157.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Hielo, hielo seco, nitrógeno líquido, alcohol y soluciones salinas |
---|---|
Incluye | Tapa extraíble |
Material | Etilvinilacetato |
Tipo | Caja de almacenamiento criogénico |
Cantidad | 1 |
Includes: removable lid.
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Color | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Color | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
16504251
|
Fisherbrand™
|
9 L | Verde | Bandeja con tapa |
157.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16524251
|
Fisherbrand™
|
2,5 L | Azul | Contenedor con tapa |
79.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16554251
|
Fisherbrand™
|
4 L | Azul | Contenedor con tapa |
86.65€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16564241
|
Fisherbrand™
|
4 L | Azul | Bandeja con tapa |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
16574241
|
Fisherbrand™
|
4 L | Verde | Bandeja con tapa |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
16584241
|
Fisherbrand™
|
4 L | Morado | Bandeja con tapa |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
16594241
|
Fisherbrand™
|
9 L | Azul | Bandeja con tapa |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
16534241
|
Fisherbrand™
|
1 L | Azul | Bandeja con tapa |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
16514251
|
Fisherbrand™
|
9 L | Morado | Bandeja con tapa |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
16544241
|
Fisherbrand™
|
1 L | Verde | Bandeja con tapa |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
16534251
|
Fisherbrand™
|
2,5 L | Verde | Contenedor con tapa |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
16544251
|
Fisherbrand™
|
2,5 L | Morado | Contenedor con tapa |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
16554241
|
Fisherbrand™
|
1 L | Morado | Bandeja con tapa |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
16564251
|
Fisherbrand™
|
4 L | Verde | Contenedor con tapa |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
16574251
|
Fisherbrand™
|
4 L | Morado | Contenedor con tapa |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Description
- El etilenvinilacetato a prueba de transpiración no goteará
- Compatible con hielo, hielo seco, nitrógeno líquido, alcohol y soluciones salinas
- Las bases y las tapas cuentan con asas que se pueden utilizar con guantes
- La limpieza es rápida y fácil con boquillas moldeadas
Specifications
Hielo, hielo seco, nitrógeno líquido, alcohol y soluciones salinas | |
Etilvinilacetato | |
1 |
Tapa extraíble | |
Caja de almacenamiento criogénico | |
No |