Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ pH 6+ Meter
Eutech™ offers a wide range of pH meters and electrodes that measure pH values in various educational, laboratory and industrial applications.
387.00€ - 443.00€
Especificaciones
Exactitud (mV) | ± 1 mV |
---|---|
Exactitud (pH) | ±0,01 |
Batería, tipo | Cuatro pilas AAA de 1,4 V |
Puntos de calibración | Hasta 5 |
Tipo de pantalla | LCD |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11549164
|
Thermo Scientific™
01X245025 |
Medidor de pH Eutech pH 6+ con electrodo ATC ECPHTEM01P, soporte/refuerzo de caucho |
387.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11569164
|
Thermo Scientific™
01X245028 |
Medidor de pH Eutech pH 6+ con electrodo ATC ECPHTEM01P & Kit de transporte de pH (incluye 1 x pH 4,01, soluciones de tampón de pH 7,00, solución de almacenamiento y 1 x agua de enjuague desionizada de 60 ml cada uno), soporte/refuerzo de caucho |
443.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The measure of a liquid’s acidity and alkalinity, pH is one of the most common parameter measured in a wide variety of industries ranging from water and wastewater treatment, chemical production, agriculture research and production, environmental monitoring, chemical and life sciences research, biochemical and pharmaceutical research, electronics production to food processing and other industrial applications. The Eutech™ pH 6+ Meter is an ideal choice for pH applications from the wide range of pH meters that Eutech™ offers.
Features:
- Multi-Point Calibration (up to 5 points) with Auto-Buffer Recognition - choice of USA, NIST or pure water buffer standards with ±0.01 pH accuracy
- Automatic Temperature Compensation (ATC) for the highest accuracy under fluctuating temperatures
- Hold Function momentarily freezes reading for easy viewing and recording
- Auto-Power Off saves battery power after non-use
- Self-Diagnostic with message codes for easy troubleshooting
- Large Custom LCD provides optimum viewing even at a distance
- Protective Rubber Boot shields meter from accidental knocks and features a sturdy built-in stand for easy bench-top operation
- Rugged Carrying Case (Optional) provides handy on-site meter calibration and measurement
- pH Buffer Options: 1.68, 4.01, 7.00, 10.01, 12.45 (USA),1.68, 4.01, 6.86, 9.18, 12.45 (NIST), 4.10, 6.97 (Pb)
Especificaciones
± 1 mV | |
Cuatro pilas AAA de 1,4 V | |
LCD | |
-1000 - 1000 mV | |
0,01 | |
Apagado automático después de 17 minutos; mensajes de retención y autodiagnóstico | |
± 0,05 °C | |
0,1 °C |
±0,01 | |
Hasta 5 | |
Acidez, Alcalinidad, Conductividad, Temperatura, pH, Alkalinity, Conductivity, Temperature, pH | |
Desde 0,00 hasta 14,00 | |
De 0 °C a 100,0 °C | |
1 mV | |
Automático/manual (de 0 a100 °C) |