Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ Thermocouple Probe, Type K
Eutech™ offers a wide range of temperature probes used in various educational, laboratory, and industrial applications.
121.00€ - 233.00€
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro del cuerpo (métrico) | Intervalo de temperatura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro del cuerpo (métrico) | Intervalo de temperatura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10237712
|
Thermo Scientific™
3K320 |
200 mm | 3,2 mm | De -50 °C a +700 °C (para líquido o aire) |
121.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11523785
|
Thermo Scientific™
01X220101 |
200 mm | 3 mm | De -50 °C a +700 °C |
233.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15318397
|
Thermo Scientific™
01X220101 |
200 mm | 3 mm | De -50 °C a +700 °C |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
Eutech™ offers a wide range of temperature probes used in various educational, laboratory, and industrial applications. Thermocouple Probe, Type K comes in various shaft lengths and diameters for use with Eutech™ meters.
Features:
- Various lengths: 50mm to 2000mm
- Various diameters: 1mm to 6mm
Especificaciones
Thermocouple Probe |