Learn More
Thermo Scientific™ Comprobador de TDS de rango múltiple Eutech™ TDSTestr11+
Obtenga mediciones rápidas y precisas de sólidos disueltos totales (TDS) sobre el terreno, en laboratorios y en colegios.
Marca: Thermo Scientific™ 01X377231
186.20 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21656" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Eutech™ ofrece medidores que permiten la lectura directa de los valores de sólidos disueltos totales (TDS). El TDSTestr11 resistente al agua Eutech™ es un medidor de rango doble con opciones de rango seleccionable o automático. El diseño resistente al agua y antibalanceo, las pantallas grandes, el sensor reemplazable por el usuario, el factor de tds ajustable para mediciones más precisas, y la capacidad de cambiar entre °C y °F son solo algunas de las opciones de este medidor.
Especificaciones:
- Intervalo: .. .. a 100,0 ppm, a 1000 ppm, a 10,00 ppt
(dependiendo del factor TDS) - ATC: Sí (de 0 a 50 °C / de 32 a 122 °F)
- Coeficiente de temperatura: 2 % por °C, fijo
- Punto de calibración: 3 manual
- Indicación de la temperatura: Sí
- Intervalo: De 0 a 50,0 °C
- Calibración: ± 5,0 °C / ± 9,0 °F
- Memoria no volátil Sí
- Apagado automático: 8,5 minutos tras pulsar por última vez una tecla
- Requisito de alimentación: 4 X micropilas alcalinas de 1,5 V 'A76’ (incluidas)
- Duración de la pila: más de 150 horas
- Dimensiones / peso: Comprobador: 16,5 x 3,8 cm 90 g
- En caja: 18,5 x 6,5 x 5 cm; 200 g
Especificaciones
SDT con temperatura | |
0°C a 50°C |