Learn More
Thermo Scientific™ Comprobador de TDS de intervalo doble Eutech™ TDSTestr11
Obtenga mediciones rápidas y precisas de sólidos disueltos totales (TDS) sobre el terreno, en laboratorios y en colegios.
Marca:  Thermo Scientific™ 01X377230
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Código de producto. 12351508
  • en la oferta / cada uno
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descripción
Descripción
Eutech™ ofrece medidores que permiten la lectura directa de los valores de sólidos disueltos totales (TDS). El TDSTestr11 resistente al agua Eutech™ es un medidor de rango doble con opciones de rango seleccionable o automático. El diseño resistente al agua y antibalanceo, las pantallas grandes, el sensor reemplazable por el usuario, el factor de tds ajustable para mediciones más precisas, y la capacidad de cambiar entre °C y °F son solo algunas de las opciones de este medidor.
Especificaciones:
  • Intervalo: .. a 1000 ppm.. a 10,00 ppt
  • ATC: Sí (de 0 a 50 °C / de 32 a 122 °F)
  • Coeficiente de temperatura: 2 % por °C, fijo
  • Punto de calibración: 2 manual
  • Indicación de la temperatura: Sí
  • Intervalo: De 0 a 50,0 °C
  • Calibración: ± 5,0 °C / ± 9,0 °F
  • Memoria no volátil Sí
  • Apagado automático: 8,5 minutos tras pulsar por última vez una tecla
  • Requisito de alimentación: 4 X micropilas alcalinas de 1,5 V 'A76’ (incluidas)
  • Duración de la pila: más de 150 horas
  • Dimensiones / peso: Comprobador: 16,5 x 3,8 cm 90 g
  • En caja: 18,5 x 6,5 x 5 cm; 200 g
Especificaciones
Especificaciones
SDT con temperatura
0°C a 50°C
Certificados
Ver productos accesorios