Learn More
Soluciones de ORP Eutech™
Eutech™ ofrece soluciones estándar de ORP para su uso con medidores de ORP.
Marca: Thermo Scientific Eutech 01X081500
Detalles adicionales : CAS : 7732-18-5 Peso : 0.50000kg
Descripción
Los medidores de ORP pueden medir valores de pH y ORP en diversas aplicaciones educativas, de laboratorio e industriales. Las principales áreas de uso incluyen el tratamiento de desechos industriales, el estudio de sistemas biológicos, la oxidación del cianuro, el blanqueo de pulpa, la fabricación de lejía y la reducción de desechos de cromato. La medición de ORP también es útil en el tratamiento de aguas de piscina como indicador de saneamiento en relación con el parámetro de cloro libre. Eutech™ ofrece una gama de soluciones de ORP para su uso con nuestros medidores de ORP.
Características:
- Tampones y soluciones de calibración envasadas en resistentes frascos de plástico de 480 ml: económicos y prácticos para su uso en el laboratorio.
Especificaciones
Pre-treatment solution (475 mV) | |
Medidores de ORP |
Seguridad y manipulación
- Peligro
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.