Learn More
Thermo Scientific™ Sonda de oxígeno disuelto Eutech™ ECDO6HANDY3M
Eutech™ ofrece una amplia gama de medidores y sondas de oxígeno disuelto (DO) que miden la cantidad de oxígeno gaseoso disuelto en una solución en diversas aplicaciones educativas, de laboratorio e industriales.
Marca: Thermo Scientific™ 01X233916
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Los medidores y sondas de oxígeno disuelto (DO) miden la cantidad de oxígeno gaseoso disuelto en una solución. En teoría, la cantidad de OD en una solución depende de 3 factores: temperatura, salinidad y presión atmosférica. La medición de OD requiere un electrodo especial de OD que se compone de un ánodo, un cátodo, solución electrolítica y una membrana permeable a gases.
La sonda de oxígeno disuelto Eutech™ ECDO6HANDY3M es un electrodo de oxígeno disuelto galvánico, ATC. Viene con 2 carcasas de tapa de membrana montadas, 1 electrolito de relleno y 1 estropajo.
- Parámetro: % de saturación de oxígeno, oxígeno disuelto (OD)
- Tipo: Galvánico
- Intervalo: De 0 a 20 mg/l
- Escala de temperatura: De 0 a 50 °C
- Tiempo de repuesta: 1 min para alcanzar el 95 % de la lectura final
- Flujo de muestra mínimo: 5 cm (2 pulg.)/s
- Presión máxima: 7,5 bar
- ATC: Sí
- Dimensiones (eje): 78 x 16,5mm
- Longitud de cable: 3m
- Conector: Toma fono y BNC
- Se utiliza con: DO 6+/DO 700
Especificaciones
Medidor de oxígeno disuelto (OD) | |
Sonda de oxígeno disuelto | |
DO |