Learn More
Thermo Scientific™ Medidor de conductividad Eutech™ CON 150
Obtenga mediciones rápidas y precisas de conductividad sobre el terreno, en laboratorios y en colegios.
Marca: Thermo Scientific™ 01X651612
486.95 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.35000kg
Description
Eutech™ CON 150 es un medidor de conductividad resistente al agua con clasificación IP 67. Visualice la medición de conductividad o TDS junto con mediciones de temperatura y de eficiencia de celda en una pantalla LCD de tres líneas de gran tamaño.
Características:
- Función de memoria integrada: almacena hasta 150 mediciones junto con la temperatura.
- Coeficiente de temperatura ajustable: establézcalo en 0,0 % para cumplir los métodos de la Farmacopea Estadounidense (USP) para mediciones no compensadas.
- Funciona con pilas AA o adaptador de CA opcional.
- Calibre usando estándares reconocidos automáticamente o manualmente; a un punto único en todos los rangos o a múltiples puntos (un punto de calibración por cada rango de conductividad)
- Alarma de calibración necesaria: defina un aviso visible cuando llegue el momento de volver a calibrar el medidor.
- Compatible con sondas con una constante de celda de 0,1; 1,0 o 10.
- Factor de conductividad a TDS ajustable: de 0,4 a 1,0.
- Selección de compensación automática de temperatura (ATC) o manual: para obtener la máxima precisión en cualquier situación.
- Selección de ºF/ºC: elija las unidades que mejor se adapten a su aplicación.
- Indicador de listo, función de retención de medición manual o automática y función de apagado automático opcional.
- Incluye nuestra celda de conductividad fácil de limpiar.
- Soporte integrado: para un uso de sobremesa o a largo plazo sencillo.
- Opción de montaje en pared: perfecto para ahorrar espacio en la sobremesa.
- Innovación con Grip-Clip™: asegura rápida y fácilmente la sonda al vaso de precipitados o recipiente.
Specifications
Kit de medidor CON 150: medidor, celda de conductividad (K = 1,0), Grip-Clip™, dos pilas AA, maletín de transporte rígido, solución de calibración | |
Conductividad, Medición de SDT con temperatura, TDS with Temperature | |
TDS: Intervalo/un punto manual; Temperatura: Desviación en incrementos de 0,1, ± 10 ºC o ± 18 | |
De 0 a 200 ms | |
Automático o manual (de - 10 a 110 °C) | |
De 0,01 ppm a 0,1 ppt | |
De -10 °C a +110 °C | |
0,1 °C (0,1 °F) | |
Pantalla LCD de tres líneas personalizada | |
150 | |
Adaptador de CA (opcional) | |
Medidor: 0,5 kg, en caja: 0,7 kg | |
2 AA (incluidas) |
± 1% a escala completa | |
Sondas con una constante de celda de 0,1; 1,0 o 10 | |
Auto/manual; 1 punto/intervalo | |
De 0,01 μS a 0,1 mS | |
De 0 a 200 ppt (factor TDS 1,0) | |
± 1% a escala completa | |
De 14,0° a 230,0 °F | |
±0,5 °C (±0,9 °F) | |
Almacena hasta 150 conjuntos de datos | |
IP67 | |
Medidor: 20 x 8,3 x 5,7 cm, en caja: 23 x 23 x 7 cm | |
Medidor: 1 lb, en caja: 1,4 lb | |
> 500 h de uso continuo |