Learn More
Thermo Scientific™ Sonda de compensación automática de temperatura (ATC) Eutech™ ECPHWPTEM03J
Eutech™ ofrece una amplia gama de sondas de temperatura utilizadas en diversas aplicaciones educativas, de laboratorio e industriales.
Marca: Thermo Scientific™ 01X021820
85.56 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21700" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Eutech™ ofrece una amplia gama de sondas de temperatura utilizadas en diversas aplicaciones educativas, de laboratorio e industriales. La sonda de compensación automática de temperatura (ATC) Eutech™ ECPHWPTEM03J se utiliza con los medidores de la serie pH 600.
Características:
- Cable de 3 metros de largo
-
Especificaciones
Sonda/electrodo | |
Medidores Eutech™ pH 620, 610, 600, PC650, PD650, PCD650 | |
Sonda ATC | |
3 m |