Learn More
Ácido etilendiaminotetraacético, solución salina trisódica 0,1 M (0,2 N), concentrado estándar NIST, para análisis volumétrico, Fisher Chemical
Código de producto. 10121430
Click to view available options
Cantidad:
1 AMP
6 AMP
CAS 150-38-9
Fórmula molecular C10H19N2Na3O11
Peso molecular (g/mol) 412.23
Número MDL MFCD00149685,MFCD02253006 (.3H2O)
Clave InChI FXNQQEVEDZAAJM-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo ethylenediaminetetraacetic acid trisodium salt, trisodium ethylene diamine tetraacetic acid
PubChem CID 131711402
Nombre IUPAC 2-[2-[bis(carboximetil)amino]etil-(carboximetil)amino]ácido acético;sodio
SMILES O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Especificaciones
Color Incolora
pH 4 to 5
Forma física Líquido
Cantidad 6 AMP
Envase Ampolla
compliance-icons
Nombre del producto
  • EDTA Diaminoethanetetra-acetic acid, trisodium salt solution, 0.1M (0.2N)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/A§.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.