Learn More
Solución de sal disódica de ácido etilendiaminotetraacético de 0,01 M (0,02 N), concentrado estándar de NIST, para el análisis volumétrico, Fisher Chemical
Click to view available options
Cantidad:
6 Ampules
Envase:
Ampolla
Especificaciones
CAS | 139-33-3 |
Color | Incolora |
Envase | Ampolla |
Fórmula molecular | C10H14N2Na2O8 |
Número MDL | MFCD00070672,MFCD00003541,MFCD00070672,MFCD00150037 |
Cantidad | 6 Ampules |
Sinónimo | ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt, edta na2, disodium 2-2-bis carboxymethyl amino ethyl-carboxymethyl amino acetic acid |
Clave InChI | ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L |
SMILES | [Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O |
Nombre IUPAC | disodio;2-[2-[bis(carboxilatometilo)azaniumilo]etil-(carboxilatometilo)azaniumilo]acetato |