Learn More
Ácido etilendiaminotetraacético, sal disódica dihidrato, certificado AR para análisis, extrapuro, Fisher Chemical
43.47 EUR hasta el 2024-06-30
Use el código promocional "21742" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21742" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra de plástico para polvo
Descripción
C10H18N2Na2O10, CAS Number-6381-92-6, 5kg, White, 372.23g/mol, 252 deg.C, 150037, Plastic keg, 4 to 6, Solid
Especificaciones
Punto de fusión | 252°C |
Color | Blanco |
pH | 4 to 6 |
Forma física | Sólido |
Cantidad | 500 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 372.23g/mol |
Envase | Jarra de plástico para polvo |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.