Learn More
Ácido etilendiaminetetraacético (solución de 0.5 M/pH 8.0), Fisher BioReagents
19.75 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
100 ml
500 mL
1 L
20 L
Envase:
Frasco de polietileno
Frasco de polietileno Nalgene
Poly CUBE
Description
EDTA se utiliza ampliamente en biología molecular para minimizar las impurezas de iones metálicos en tampones de reacción. Ideal para trabajos de ADN.
Specifications
Nombre del producto químico o material | Ácido tetraacético etilendiamina |
Color | Incolora |
Nombre de nota | Solución de 0.5 M, pH 8.0 (para trabajo con ADN) |
Fórmula lineal | (HOOCCH2)2NCH2CH2N(CH2COOH)2 |
Concentración | 0.475 a 0.525 M |
Índice Merck | 15, 3565 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 292.25 |
Identificación | Supera pruebas |
Envase | Frasco de polietileno |
pH | 8.0 |
Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Ethylenediaminetetraacetic Acid (0.5M Solution/pH 8.0)
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.