Learn More
Cytiva Kit de juntas tóricas de dieno, propileno y etileno Tricorn™
Marca:  Cytiva 18-1152-82
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Código de producto. 10525010
  • 72.00€ / 1 set
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Las columnas Tricorn están diseñadas para la cromatografía líquida de alta resolución de biomoléculas a presiones medias o altas. Son adecuadas para su uso con medios de alto rendimiento como la sefarosa de alto rendimiento, el grado de preparación Superdex y SOURCE.
  • Las columnas están disponibles en modelos con 5 o 10 mm de diámetro interior y en longitudes de los 20 a los 200 mm. Las columnas con 10 mm de diámetro también están disponibles en modelos con 300 y 600 mm de longitud. El diseño y las dimensiones de las columnas las hacen particularmente útiles para los pasos de detección y pulido del proceso de purificación de proteínas.
  • Los tubos de vidrio recubiertos con película de plástico evita que quienes estén en el laboratorio sufran daños en caso de que la columna se caiga u opere fuera de su especificación.
Especificaciones
Especificaciones
2 x junta tórica 7 x 1 mm; 2 x junta tórica 12 x 1 mm
Etileno, propileno y dieno (EPDM)
Kit de embalaje para juntas tóricas Tricorn
Conector de embalaje y columnas Tricorn 10 para conectar un tubo de 5 mm con un tubo de 10 mm