Learn More
Óxido de etileno, SPEX CertiPrep™
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Envase:
2 ml de ampolla de vidrio pregraduada ámbar
Descripción
Includes
Frasco automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Estándar orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos.
Analito | N.º de CAS | Concentración |
---|---|---|
Óxido de etileno | 75-21-8 | 1000 μ g/ml |
Certifications
certificado por la A2LA para ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y certificado por la UL-DQS para la ISO 9001.
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Ethylene Oxide |
Nombre de nota | Methods 8240B, 8260B |
CAS | 75-21-8, 67-56-1 |
% mín. CAS | 0.1, 99.9 |
% máx. CAS | 0.1, 99.9 |
Fórmula molecular | C2H4O |
Clave InChI | IAYPIBMASNFSPL-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | C1CO1 |
Nombre IUPAC | oxirano |
Peso molecular (g/mol) | 44.053 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Carcinogenicidad Categoría 1B
- Líquido inflamable Categoría 2
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H340-Puede provocar defectos genéticos.
- H350-Puede provocar cáncer.
- H370-Provoca daños en los órganos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: methanol, ethylene oxide
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio.