Learn More
Etilenglicol, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15397343
24.23 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 l
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Etilenglicol
Punto de fusión -13.0 °C
CAS 107-21-1
Densidad 1.1130 g/ml
Punto de ebullición De 196.0 °C a 198.0 °C
Cantidad 1 l
Temperatura de inflamación 116 °C
Índice de refracción De 1.4300 a 1.4330
Gravedad específica 1.113
Fórmula molecular C2H6O2
Fórmula lineal HOCH2CH2OH
Viscosidad 21 mPa.s (20 °C)
Agua 0.2% máx.
Sinónimo etilenglicol, 1,2-etanediol, glicol, monoetilenglicol, 1,2-dihidroxitano, 2-hidroxiletanol, alcohol glicol, alcohol etílico, fridex, tescol
Información de solubilidad Solubilidad en agua: miscible. Otras solubilidades: miscible con ácido acético, acetona, glicerol, piridina, alcoholes alifáticos inferiores, aldehídos y cetonas, ligeramente soluble en éter, prácticamente insoluble en benceno e hidrocarburos
Clave InChI LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(CO)O
Nombre IUPAC etano-1,2-diol
Peso molecular (g/mol) 62.068
PubChem CID 174
ChEBI CHEBI:30742
Formula Weight (peso de la fórmula) 62.06
Porcentaje de pureza ≥98.5 % (GC)
Grado Técnico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethylene glycol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.