Learn More
4-Fluorobenzoato de etilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3757863
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
451-46-7
C9H9FO2
168.17
MFCD00000351
UMPRJGKLMUDRHL-UHFFFAOYSA-N
4-fluorobenzoic acid ethyl ester, ethyl p-fluorobenzoate, benzoic acid, 4-fluoro-, ethyl ester, p-fluorobenzoic acid, ethyl ester, ethyl4-fluorobenzoate, 4-fluoro-benzoic acid ethyl ester, benzoic acid, p-fluoro-, ethyl ester, ethyep-fluorobenzoate, pubchem3471, ethyl-4-fluorobenzoate
67976
4-fluorobenzoato de etilo
CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)F
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
451-46-7
C9H9FO2
168.17
MFCD00000351
UMPRJGKLMUDRHL-UHFFFAOYSA-N
4-fluorobenzoic acid ethyl ester, ethyl p-fluorobenzoate, benzoic acid, 4-fluoro-, ethyl ester, p-fluorobenzoic acid, ethyl ester, ethyl4-fluorobenzoate, 4-fluoro-benzoic acid ethyl ester, benzoic acid, p-fluoro-, ethyl ester, ethyep-fluorobenzoate, pubchem3471, ethyl-4-fluorobenzoate
67976
4-fluorobenzoato de etilo
CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Ethyl 4-fluorobenzoate
Punto de fusión 25°C to 27°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.1400g/mL
Punto de ebullición 210°C
Temperatura de inflamación 81°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal FC6H4CO2C2H5
Índice de refracción 1.4850 to 1.487
Cantidad 5 g
Beilstein 09, 334
Índice Merck 10, 4076
Gravedad específica 1.14
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.17
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Sólido de baja fusión
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl 4-fluorobenzoate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2