Learn More
Bromoacetato de etilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11448663
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Ethyl bromoacetate is widely used as an alkylating reagent involved in the Reformatsky reaction to prepare the beta-hydroxy esters by reacting with carbonyl compounds. It is also used for the syntheses of witting reagent, artificial diethylstilbestrol antigen, 3-phenyl-1-naphthol and steroidal thiazolidinone derivatives. It finds applications in the preparation of reversibly photoresponsive coumarin-stabilized polymeric nanoparticles in an aqueous medium which act as a detectable drug carrier.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El bromoacetato de etilo se utiliza a menudo como reactivo alquilante en la reacción de Reformsky para preparar ésteres de beta-hidroxi, al reaccionar con compuestos de carbonilo. También se usa para las síntesis de reactivos de Wittig, del antígeno de dietilestilbestrol artificial, del 3-fenil-1-naftol y de derivados de la tiazolidinona esteroidal. Además, participa en la preparación de nanopartículas poliméricas estabilizadas por cumarina reversibles y fotosensibles en un medio acuoso que actúa como portador de fármacos detectables.
Solubilidad
Miscible con etanol, acetona, benceno y éter etílico. No miscible con agua.
Notas
Es un lacrimógeno. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 105-36-2
Fórmula molecular C4H7BrO2
Peso molecular (g/mol) 167.002
Número MDL MFCD00000191
Clave InChI PQJJJMRNHATNKG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl bromoacetate, antol, ethyl bromacetate, bromoacetic acid ethyl ester, ethyl monobromoacetate, acetic acid, bromo-, ethyl ester, ethoxycarbonylmethyl bromide, bromoacetic acid, ethyl ester, ethyl alpha-bromoacetate, ethyl bromo acetate
PubChem CID 7748
Nombre IUPAC etil 2-bromoacetato
SMILES CCOC(=O)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl bromoacetate
Punto de fusión °C to 38°C
Densidad 1.506 g/mL
Punto de ebullición 159°C
Temperatura de inflamación 47°C (117°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Fórmula lineal BrCH2CO2CH2CH3
Índice de refracción 1.451
Cantidad 100 g
Número UN UN1603
Información de solubilidad Miscible with ethanol,acetone,benzene and ethyl ether. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 167
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl bromoacetate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P330-Enjuagarse la boca.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Ethyl bromoacetate