Learn More
Acetato de etilo, para HPLC, Fisher Chemical
Catalog Number p-8015132
70.26 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23271" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 l
Envase:
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Frasco de vidrio ámbar
141-78-6
C4H8O2
88.106
9171
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
8857
CHEBI:27750
CCOC(=O)C
141-78-6
C4H8O2
88.106
9171
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
8857
CHEBI:27750
CCOC(=O)C
C4H8O2, número de CAS-141-78-6, 2,5 l, 75 °C, CHEBI:27750, incoloro, 88,11 g/mol, XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N, acetato de etilo, -83,5 °C, 9171, 88,106, frasco de vidrio ámbar, líquido, 8857, CCOC(-O)C, 3,04, 103 mbar a 20 °C, 0,45 cp a 20 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 L
Color Incolora
Nombre IUPAC etil acetato
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.11g/mol
Presión de vapor 103mbar at 20°C
Viscosidad 0.45cp at 20°C
Densidad del vapor 3.04
Punto de fusión -83.5°C
Punto de ebullición 75°C
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl acetate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.