Learn More
2-Nitropropionato de etilo, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7045864
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
2531-80-8
C5H9NO4
147.13
MFCD00024818
ZXBGJDZWJJFFQY-UHFFFAOYNA-N
ethyl 2-nitropropionate, propanoic acid, 2-nitro-, ethyl ester, propionic acid, 2-nitro-, ethyl ester, ethyl alpha-nitropropionate, acmc-1ce4b, ethyl .alpha.-nitropropionate, propanoicacid, 2-nitro-, ethyl ester
97978
2-nitrofanoato de etilo
CCOC(=O)C(C)[N+]([O-])=O
2531-80-8
C5H9NO4
147.13
MFCD00024818
ZXBGJDZWJJFFQY-UHFFFAOYNA-N
ethyl 2-nitropropionate, propanoic acid, 2-nitro-, ethyl ester, propionic acid, 2-nitro-, ethyl ester, ethyl alpha-nitropropionate, acmc-1ce4b, ethyl .alpha.-nitropropionate, propanoicacid, 2-nitro-, ethyl ester
97978
2-nitrofanoato de etilo
CCOC(=O)C(C)[N+]([O-])=O
Ethyl 2-nitropropionate is used in the preparation of (-)-trans-2,5-dimethylprolineethyl ester via enantioselective Michael reaction methyl vinyl ketone using modified dihydroquinine as catalyst, novel nitrogen-15-labeled nitrone spin trap, 5-ethoxycarbonyl-5-methyl-1-pyrroline N-oxide ([15N]EMPO) for detecting superoxide anion, 2-ethoxycarbonyl-2-nitropentanal. It is used for enantioselective Michael reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-nitropropionato de etilo se usa en la preparación del éster de (-)-trans-2,5-dimetilprolinoetilo mediante la reacción enantioselectiva Michael de cetona de vinilo etilo con dihidroquinina modificada como catalizador, nitrógeno nuevo-15-marcado con nitrona captura de espín, N-óxido de 5-etoxicarbonil-5-metil-1-pirrolina ([15N]EMPO) para detectar superóxido de anion, 2-etoxicarbonil-2-nitropentanal. Se utiliza para reacciones enantioselectivas de Michael.
Solubilidad
No miscible en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes. Almacenar en un lugar fresco y seco dentro de recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-nitropropionate
Densidad 1.13
Punto de ebullición 190°C to 195°C
Temperatura de inflamación 89°C (192°F)
Índice de refracción 1.421
Cantidad 1 g
Beilstein 774734
Información de solubilidad Not miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.13
Porcentaje de pureza 96%