Learn More
Ethanol, puriss., Honeywell
Click to view available options
Cantidad:
2.5 L
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Ethanol |
Nombre de nota | Meets analytical specification of Ph.Eur.BP |
Fórmula lineal | CH3CH2OH |
Número UN | 1170 |
Beilstein | 1718733 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 46.07g/mol |
Porcentaje de pureza | 96 to 97.2% |
Grado | puriss. |
Densidad | 0.805 to 0.812g/mL at 20°C, 0.789g/mL at 25°C |
Cantidad | 2.5 L |