Learn More
Cole-Parmer™ Bolígrafo contador digital Essentials
El bolígrafo contador es una combinación de marcador y contador digital, diseñada para el laboratorio y la planta.Utilícelo para contar el crecimiento celular, los artículos de inventario y las muestras de recuento recibidas.El contador emite un pitido cada vez que se realiza una marca.La pantalla LCD muestra simultáneamente el total y se puede restablecer con solo pulsar un botón.
Marca:  Cole-Parmer™ 20610-30
20.28 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21654" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.03000kg
Código de producto. 12038918
  • 21.35€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 02-07-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Emite un pitido automáticamente cada vez que hay contacto
  • Pantallas LCD de lectura fácil de hasta 99,999
Especificaciones
Especificaciones
LCD
Plástico ABS duradero
15,2 cm
28,35 g
Tapón
Bolígrafo de contador digital
1,5 cm
1 oz
Microbiología, recuento celular, recuento de manual, recuento de piezas de inventario