Learn More
Thermo Scientific™ Refrigeradores de laboratorio FMS serie ES
Reducen el riesgo de explosión.Estos refrigeradores de laboratorio son ideales para almacenar material potencialmente inflamable en entornos generales de laboratorio con espacio limitado.
Marca: Thermo Scientific™ 158R-AXV-TS
1372.39 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21656" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 37.80000kg
Descripción
Reduzca el riesgo de explosiones accidentales y los daños resultantes en las muestras.Los nuevos refrigeradores de laboratorio Thermo Scientific™ FMS serie ES son ideales para almacenar material potencialmente inflamable en entornos generales de laboratorio.Los congeladores domésticos y comerciales no son apropiados para estos materiales, puesto que tienen componentes en sus sistemas eléctricos y de refrigeración que pueden desencadenar explosiones de mezclas de aire y vapor inflamables dentro de la unidad.Estos congeladores se han fabricado sin componentes que puedan provocar una explosión o un incendio del material inflamable del interior.
- Controlador integrado
- Indicador digital
- Alarmas de temperatura alta y baja
- Alarma de apertura de puerta
- Contactos de telealarma
- Puertas con cierre estándar
- Bajo consumo de energía
- Orificios de acceso
- Marcado CE/ATEX
- Puertas reversibles
- Refrigerantes de hidrocarburos
- Aislamiento sin HCFC ni CFC
Especificaciones
Resistente a productos corrosivos y a prueba de chispas | |
158 L | |
R600a | |
3 | |
Sin HCFC, sin CFC | |
Tipo bajo mostrador | |
1 orificio de acceso lateral de 16 mm | |
Alarma | |
48,0 cm | |
71,8 cm | |
50,0 cm | |
230 V | |
50 Hz |
5,5 pies cúb. | |
De 1 °C a 11 °C | |
Con bisagras | |
Acero pintado resistente a los arañazos | |
CE | |
Digital | |
Automático | |
65,8 cm | |
85,0 cm | |
59,9 cm | |
UE | |
230 V, 50 Hz | |
37,8 kg |
Las unidades FMS no están diseñadas para usarse en aplicaciones de Clase I, zona 0 o zona 1 que requieren una unidad a prueba de explosiones.